missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,4,6-Triisopropylbenzenboronsäure, 98 %, Thermo Scientific™

Click to view available options
Menge:
1g
5g
25g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
154549-38-9
C15H25BO2
248.173
MFCD02683099
FGFYEKLWZBTLEW-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-triisopropylphenyl boronic acid, 2,4,6-triisopropylphenylboronic acid, 2,4,6-triisopropylbenzeneboronic acid, 2,4,6-tri propan-2-yl phenyl boronic acid, 2,4,6-tris propan-2-yl phenyl boronic acid, acmc-209dav, 2,4,6-triisopropylphenyiboronic acid, 2,4,6-triisopropylphenyl boronicacid
15153544
[2,4,6-tri(propan-2-yl)phenyl]boronsäure
B(C1=C(C=C(C=C1C(C)C)C(C)C)C(C)C)(O)O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
154549-38-9
C15H25BO2
248.173
MFCD02683099
FGFYEKLWZBTLEW-UHFFFAOYSA-N
2,4,6-triisopropylphenyl boronic acid, 2,4,6-triisopropylphenylboronic acid, 2,4,6-triisopropylbenzeneboronic acid, 2,4,6-tri propan-2-yl phenyl boronic acid, 2,4,6-tris propan-2-yl phenyl boronic acid, acmc-209dav, 2,4,6-triisopropylphenyiboronic acid, 2,4,6-triisopropylphenyl boronicacid
15153544
[2,4,6-tri(propan-2-yl)phenyl]boronsäure
B(C1=C(C=C(C=C1C(C)C)C(C)C)C(C)C)(O)O

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Chemischer Name oder Material 2,4,6-Triisopropylbenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼165°C (decomposition)
Menge 1g
Formelmasse 248.16
Reinheit (%) 98%

RUO – Research Use Only