Learn More
2,4,6-Triisopropylbenzolsulfonylazid, 98 %, stab. mit ca 10 % Wasser, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide is used as a reagent for diazo transfer to ketones, e.g. under phase-transfer conditions, giving better yields of sterically-hindered ?-diazo ketones than other methods. It is also used for azide transfer to potassium enolates (KHMDS) to form the ?-azido derivatives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,4,6-Triisopropylbenzolsulfonylazid wird als Reagenz für den Diazotransfer zu Ketonen verwendet, z. B. unter Phasentransferbedingungen, wodurch die Ausbeute von sterisch gehinderten ɑ-Diazoketonen im Vergleich zu anderen Methoden verbessert wird. Es wird auch für den Azidtransfer zu Kaliumenolaten (KHMDS) zur Bildung von ɑ-Azid-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die empfohlene Lagertemperatur liegt bei 2–8 °C.
2,4,6-Triisopropylbenzolsulfonylazid wird als Reagenz für den Diazotransfer zu Ketonen verwendet, z. B. unter Phasentransferbedingungen, wodurch die Ausbeute von sterisch gehinderten ɑ-Diazoketonen im Vergleich zu anderen Methoden verbessert wird. Es wird auch für den Azidtransfer zu Kaliumenolaten (KHMDS) zur Bildung von ɑ-Azid-Derivaten verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Geöffnete Behälter müssen sorgfältig abgedichtet und aufrecht gehalten werden, um ein Auslaufen zu vermeiden. Die empfohlene Lagertemperatur liegt bei 2–8 °C.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,4,6-Triisopropylbenzenesulfonyl azide |
Namenshinweis | stabilized with ≈10% water |
Schmelzpunkt | 40°C to 44°C |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 309.43 |
Reinheit (%) | 98% |