missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-[(4-chlorphenyl)sulfonyl]Ethanthioamid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-[(4-Chlorophenyl)sulfonyl]ethanethioamide |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | ClC6H4SO2CH2CSNH2 |
Menge | 1 g |
IUPAC-Name | 2-(4-Chlorphenyl)sulfonylethanthioamid |
Formelmasse | 249.74 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'