Learn More
2,4-Dibromphenol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-102727
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
615-58-7
C6H4Br2O
251.91
MFCD00002149
FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
phenol, 2,4-dibromo, 2,4-dibromo-phenol, 2,4-dibromphenol, unii-ia75t5c9tg, 2,4-bis bromanyl phenol, ia75t5c9tg, phenol,4-dibromo, emery 9331, acmc-1bga9, 2,4-dibromophenol
12005
CHEBI:34238
2,4-Dibromphenol
C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
615-58-7
C6H4Br2O
251.91
MFCD00002149
FAXWFCTVSHEODL-UHFFFAOYSA-N
phenol, 2,4-dibromo, 2,4-dibromo-phenol, 2,4-dibromphenol, unii-ia75t5c9tg, 2,4-bis bromanyl phenol, ia75t5c9tg, phenol,4-dibromo, emery 9331, acmc-1bga9, 2,4-dibromophenol
12005
CHEBI:34238
2,4-Dibromphenol
C1=CC(=C(C=C1Br)Br)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 4-Dibromophenol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 36°C to 39°C
Farbe Beige oder weiß bis gelb
Siedepunkt 154°C (11.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel Br2C6H3OH
Menge 5 g
Formelmasse 251.91
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristalline Masse, Pulver, Kristalle und/oder Stückchen