Learn More
2,4-Dihydroxybenzophenone 99%, ACROS Organics™
Marke:  Acros Organics 155181000
Weitere Details : CAS : 131-56-6 Netto-Gewicht : 0.15000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Menge. 100g
Verpackung Plastic bottle
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10001790
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter +49 2304 - 93 28 90
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
131-56-6
214.22
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
8572
(2,4-dihydroxyphenyl)-phenylmethanone
C13H10O3
MFCD00002277
2,4-dihydroxybenzophenone, 2,4-dihydroxyphenyl phenyl methanone, benzophenone-1, benzoresorcinol, resbenzophenone, inhibitor dhbp, uvinul 400, advastab 48, uvistat 12, methanone, 2,4-dihydroxyphenyl phenyl
CHEBI:34240
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O
Spezifikation
2, 4-Dihydroxybenzophenone
0.1% max. ()
194.0°C (1.0 mmHg)
144.0°C to 147.0°C
99%
98.5
99%
(HO)2C6H3COC6H5
08, 312
2,4-dihydroxybenzophenone, 2,4-dihydroxyphenyl phenyl methanone, benzophenone-1, benzoresorcinol, resbenzophenone, inhibitor dhbp, uvinul 400, advastab 48, uvistat 12, methanone, 2,4-dihydroxyphenyl phenyl
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O
214.22
CHEBI:34240
Crystalline Powder
Authentic
Plastic bottle
Yellow
100g
131-56-6
100.0
C13H10O3
MFCD00002277
15, 1109
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
(2,4-dihydroxyphenyl)-phenylmethanone
8572
214.22
99%