Learn More
2,4-Dihydroxybenzophenon, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7021425
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
131-56-6
C13H10O3
214.22
MFCD00002277
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
2,4-dihydroxybenzophenone, 2,4-dihydroxyphenyl phenyl methanone, benzophenone-1, benzoresorcinol, resbenzophenone, inhibitor dhbp, uvinul 400, advastab 48, uvistat 12, methanone, 2,4-dihydroxyphenyl phenyl
8572
CHEBI:34240
(2,4-dihydroxyphenyl)-phenylmethanon
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O
131-56-6
C13H10O3
214.22
MFCD00002277
ZXDDPOHVAMWLBH-UHFFFAOYSA-N
2,4-dihydroxybenzophenone, 2,4-dihydroxyphenyl phenyl methanone, benzophenone-1, benzoresorcinol, resbenzophenone, inhibitor dhbp, uvinul 400, advastab 48, uvistat 12, methanone, 2,4-dihydroxyphenyl phenyl
8572
CHEBI:34240
(2,4-dihydroxyphenyl)-phenylmethanon
C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)O)O
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Novel mordent and disperse azo dyes were prepared by the coupling of various diazo solutions of aromatic amines with 2, 4-dihydroxybenzophenone. Die ultravioletten absorbierenden Monomere wurden durch Reaktion von 2,4-Dihydroxybenzophenon mit Glycidyl-Acrylat und Glycidyl-Methacrylat synthetisiert. Zwei neue polymerisierbare Stabilisatoren, 4-benzoyl-2-(α-piperidino-2-Chlorbenzyl)-3-hydroxyphenylacrylat (BPBHA) und entsprechendes Methacrylat (BPBHMA), wurden synthetisiert und aus 2,4-Dihydroxybenzophenon charakterisiert. Ein polymerisierbarer UV-Stabilisator, 2-Hydroxy-4-(3-Methacryloxy-2-hydroxypropoxy)benzophenon, (BPMA) wurde unter Verwendung von 2, 4-Dihydroxybenzophenon (UV-0) und Glycidylmethacrylat (GMA) synthetisiert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,4-Dihydroxybenzophenone
Schmelzpunkt 144°C to 147°C
Dichte 1.32
Siedepunkt 194°C (1 mmHg)
Flammpunkt 125°C (257°F)
Menge 100 g
Beilstein 1311566
Merck Index 14,1106
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 214.22
Reinheit (%) 99%