Learn More
2-[(4-Fluorphenyl)thio]essigsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-[(4-Fluorophenyl)thio]acetic acid |
CAS Min. % | 97.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | FC6H4SCH2CO2H |
Menge | 10 g |
Formelmasse | 186.21 |
Reinheit (%) | 97% |