Learn More
2,5-Dibromhydroquinon, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Beschreibung
It is an important pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiges pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol
Hinweise
Lagerung: Behälter dicht verschlossen lassen. An einem kühlen, dunklen und gut belüfteten Ort und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
Es ist ein wichtiges pharmazeutisches Zwischenprodukt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol
Hinweise
Lagerung: Behälter dicht verschlossen lassen. An einem kühlen, dunklen und gut belüfteten Ort und nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,5-Dibromohydroquinone |
Schmelzpunkt | 191°C to 194°C |
Menge | 1 g |
Synonym | 2,5-dibromohydroquinone, 2,5-dibromo-1,4-benzenediol, 2,5-dibromohydroquine, 1,4-benzenediol,2,5-dibromo, 2,5-dibromo-benzene-1,4-diol, 1,4-benzenediol, 2,5-dibromo, 2,5-dibromo-1,4-dihydroxybenzene |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol |
Formelmasse | 267.9 |
Reinheit (%) | 97% |