Learn More
2,5-Dimethoxybenzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific™
54.70 € - 489.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 2785-98-0
Summenformel C9H10O4
Molekulargewicht (g/mol) 182.175
MDL-Nummer MFCD00002436
InChI-Schlüssel NYJBTJMNTNCTCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzoic acid, 2,5-dimethoxy, 6-methoxy-m-anisic acid, 2,5-dimethoxy-benzoic acid, 2,5-dimethoxybenzoicacid, pubchem14413, acmc-1cit0, 2,5-dimethoxybenzoic acid
PubChem CID 76027
IUPAC-Name 2,5-Dimethoxybenzoesäure
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)OC)C(=O)O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11455353
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12901.06
5g
54.70 €
5 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 1
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11465353
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12901.14
25g
145.00 €
25 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 5
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11475353
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12901.22
100g
489.00 €
100 Gramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Auf Lager, versandfertig: 2
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
2785-98-0
182.175
NYJBTJMNTNCTCP-UHFFFAOYSA-N
76027
COC1=CC(=C(C=C1)OC)C(=O)O
C9H10O4
MFCD00002436
benzoic acid, 2,5-dimethoxy, 6-methoxy-m-anisic acid, 2,5-dimethoxy-benzoic acid, 2,5-dimethoxybenzoicacid, pubchem14413, acmc-1cit0, 2,5-dimethoxybenzoic acid
2,5-Dimethoxybenzoesäure
Spezifikation
2,5-Dimethoxybenzoic acid
75°C to 79°C
MFCD00002436
2097993
5g
COC1=CC(=C(C=C1)OC)C(=O)O
182.175
182.18
2785-98-0
C9H10O4
Odorless
benzoic acid, 2,5-dimethoxy, 6-methoxy-m-anisic acid, 2,5-dimethoxy-benzoic acid, 2,5-dimethoxybenzoicacid, pubchem14413, acmc-1cit0, 2,5-dimethoxybenzoic acid
NYJBTJMNTNCTCP-UHFFFAOYSA-N
2,5-Dimethoxybenzoesäure
76027
≥98%