Learn More
2,5-Dimethylphenylacetonitril, 98+%, Thermo Scientific™
Catalog Number 11351447
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
16213-85-7
C10H11N
145.205
MFCD00013816
HCELORQTHSKCQL-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethylphenylacetonitrile, 2-2,5-dimethylphenyl acetonitrile, 2,5-dimethylbenzyl cyanide, acetonitrile, 2,5-xylyl, 2,5-xylyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,5-dimethyl, 2,5-xylylacetonitrile, 2,5-dimethylphenyl acetonitrile, 2,5-dimethylbenzeneacetonitrile, unii-ult00p22mn
27753
2-(2,5-dimethylphenyl)acetonitril
CC1=CC(=C(C=C1)C)CC#N
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
16213-85-7
C10H11N
145.205
MFCD00013816
HCELORQTHSKCQL-UHFFFAOYSA-N
2,5-dimethylphenylacetonitrile, 2-2,5-dimethylphenyl acetonitrile, 2,5-dimethylbenzyl cyanide, acetonitrile, 2,5-xylyl, 2,5-xylyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2,5-dimethyl, 2,5-xylylacetonitrile, 2,5-dimethylphenyl acetonitrile, 2,5-dimethylbenzeneacetonitrile, unii-ult00p22mn
27753
2-(2,5-dimethylphenyl)acetonitril
CC1=CC(=C(C=C1)C)CC#N
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,5-Dimethylphenylacetonitrile
Schmelzpunkt 27°C to 29°C
Siedepunkt 73°C (1 mmHg)
Menge 5 g
UN-Nummer UN3439
Beilstein 2084136
Formelmasse 145.2
Reinheit (%) ≥98%