Learn More
2,6-Dichlorbenzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7022192
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
4659-45-4
C7H3Cl3O
209.45
MFCD00000662
JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N
benzoyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzoylchloride, unii-394f6s81wy, 2,6-dichloro-benzoyl chloride, ccris 8617, pubchem18674, acmc-209k7i, 2.6-dichlorobenzoylchloride, dsstox_cid_12891, dsstox_rid_79043
78392
2,6-Dichlorbenzoylchlorid
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)Cl
4659-45-4
C7H3Cl3O
209.45
MFCD00000662
JBLIDPPHFGWTKU-UHFFFAOYSA-N
benzoyl chloride, 2,6-dichloro, 2,6-dichlorobenzoylchloride, unii-394f6s81wy, 2,6-dichloro-benzoyl chloride, ccris 8617, pubchem18674, acmc-209k7i, 2.6-dichlorobenzoylchloride, dsstox_cid_12891, dsstox_rid_79043
78392
2,6-Dichlorbenzoylchlorid
C1=CC(=C(C(=C1)Cl)C(=O)Cl)Cl
2,6-Dichlorobenzoyl chloride acts as an important intermediate in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuffs. It is employed in the substrate activity screening method for the rapid development of novel substrates and their conversion into non-peptidic inhibitors of Cys and Ser proteases. It is also used in the preparation of 1-acyliridoles and (-)-aspicilin. In addition to this, it undergoes esterification of (fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl (Fmoc)-amino acids to 4-alkoxybenzyl alcohol polystyrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Dichlorbenzoylchlorid fungiert als wichtiges Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen. Es wird beim Substrataktivitätsscreening für die schnelle Entwicklung neuartiger Substrate und deren Umwandlung in nicht-peptidische Inhibitoren von Cystein- und Serinproteasen eingesetzt. Es wird auch bei der Herstellung von 1-Acyliridolen und (-)-Aspicilin verwendet. Darüber hinaus durchläuft es eine Veresterung von (Fluor-9-ylmethoxy)carbonyl-(Fmoc)-Aminosäuren zu 4-Alkoxybenzyl-Alkohol-Polystyrol.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Ether und Aceton. Leicht mischbar mit Heptan. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,6-Dichlorobenzoyl chloride
Schmelzpunkt 15°C to 18°C
Dichte 1.463
Siedepunkt 130°C to 132°C (15 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Brechungsindex 1.56
Menge 10 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 639531
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,ether and acetone. Slightly miscible with heptane. Immiscible with water.
Formelmasse 209.46
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.