Learn More
2,6-Difluoranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7020907
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
5509-65-9
C6H5F2N
129.11
MFCD00007655
ODUZJBKKYBQIBX-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2,6-difluoro, 2,6-difluoro-phenylamine, 2,6-difluoro aniline, 2,6-difluorobenzenamine, 2,6-difluoranilin, 2,6 difluoroaniline, 2,6-diflouroaniline, pubchem4034, 2,6-difuluoroaniline
79647
2,6-Difluoranilin
NC1=C(F)C=CC=C1F
5509-65-9
C6H5F2N
129.11
MFCD00007655
ODUZJBKKYBQIBX-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2,6-difluoro, 2,6-difluoro-phenylamine, 2,6-difluoro aniline, 2,6-difluorobenzenamine, 2,6-difluoranilin, 2,6 difluoroaniline, 2,6-diflouroaniline, pubchem4034, 2,6-difuluoroaniline
79647
2,6-Difluoranilin
NC1=C(F)C=CC=C1F
2,6-Difluoroaniline is an important raw material and intermediate used in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2,6-Difluoranilin ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2,6-Difluoroaniline
Dichte 1.275
Siedepunkt 152°C to 154°C
Flammpunkt 51°C (124°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.508
Menge 5 g
UN-Nummer UN1992
Beilstein 2802697
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 129.11
Reinheit (%) 98%