Learn More
2,6-Diisopropylanilin, 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-113318
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
24544-04-5
C12H19N
177.29
MFCD00008887
WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
2,6-diisopropylaniline, benzenamine, 2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl aniline, aniline, 2,6-diisopropyl, diisopropylaniline, 2,6-diisopropylphenylamine, 2,6-bis propan-2-yl aniline, 2,6-dilsopropylaniline, 2,6-di propan-2-yl aniline, 2,6-bis 1-methylethyl aniline
32484
2,6-di(Propan-2-yl)anilin
CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N
24544-04-5
C12H19N
177.29
MFCD00008887
WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
2,6-diisopropylaniline, benzenamine, 2,6-bis 1-methylethyl, 2,6-diisopropyl aniline, aniline, 2,6-diisopropyl, diisopropylaniline, 2,6-diisopropylphenylamine, 2,6-bis propan-2-yl aniline, 2,6-dilsopropylaniline, 2,6-di propan-2-yl aniline, 2,6-bis 1-methylethyl aniline
32484
2,6-di(Propan-2-yl)anilin
CC(C)C1=C(C(=CC=C1)C(C)C)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 6-Diisopropylaniline
Namenshinweis 92%
CAS Min. % 90.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -45.0°C
Dichte 0.9400g/mL
Siedepunkt 257.0°C
Flammpunkt 123°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 90% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel [(CH3)2CH]2C6H3NH2
Brechungsindex 1.5320 to 1.5340
Menge 100 g
Beilstein 12, 168
Relative Dichte 0.94
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: <0.20g/L. Other solubilities: miscible with ethanol and toluene
Formelmasse 177.29
Reinheit (%) 90+%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Produktidentifikator
  • 2,6-Diisopropylaniline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.