Learn More
2,7-Dibromfluoren, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3757456
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Glass bottle
16433-88-8
C13H8Br2
324.02
MFCD00019048
AVXFJPFSWLMKSG-UHFFFAOYSA-N
2,7-dibromofluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo, fluorene, 2,7-dibromo, fluorene,7-dibromo, 2, 7-dibromofluorene, 2,7-di bromo fluorene, 9h-fluorene,7-dibromo, acmc-1c8sn, ksc491i1j
140073
2,7-dibromo-9H-fluorene
BrC1=CC=C2C(CC3=CC(Br)=CC=C23)=C1
16433-88-8
C13H8Br2
324.02
MFCD00019048
AVXFJPFSWLMKSG-UHFFFAOYSA-N
2,7-dibromofluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo, fluorene, 2,7-dibromo, fluorene,7-dibromo, 2, 7-dibromofluorene, 2,7-di bromo fluorene, 9h-fluorene,7-dibromo, acmc-1c8sn, ksc491i1j
140073
2,7-dibromo-9H-fluorene
BrC1=CC=C2C(CC3=CC(Br)=CC=C23)=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2, 7-Dibromofluorene
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 164.0°C to 167.0°C
Farbe White
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glass bottle
Menge 1 g
Formelmasse 324.01
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Crystalline Powder
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2,7-Dibromofluorene
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.