Learn More
Alfa Aesar™ 2-Acetamido-5-Brombenzoesäure, 98 %
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Acetamido-5-bromobenzoic acid |
Schmelzpunkt | 222°C to 224°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 882463 |
Synonym | 5-bromo-2-acetamidobenzoic acid, 2-acetamino-5-bromobenzoic acid, n-acetyl-5-bromo-anthranilic acid, 2-acetylamino-5-bromobenzoic acid, n-acetyl-5-bromoanthranilic acid, 2-acetamido-5-bromobenzoic acid, benzoic acid,2-acetylamino-5-bromo, benzoic acid, 2-acetylamino-5-bromo |
Formelmasse | 258.07 |
Reinheit (%) | 98% |