Learn More
2-Amino-4-chlorbenzoesäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777234
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
89-77-0
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00007778
JYYLQSCZISREGY-UHFFFAOYSA-N
4-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminobenzoic acid, anthranilic acid, 4-chloro, 4-chloroanthranil acid, 4-chloro anthranilic acid, 2-carboxy-5-chloroaniline, unii-g55k85r12h, 2-amino-4-chloro-benzoic acid, 2,4-acba
66646
2-Amino-4-Chlorbenzoesäure
NC1=CC(Cl)=CC=C1C(O)=O
89-77-0
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00007778
JYYLQSCZISREGY-UHFFFAOYSA-N
4-chloroanthranilic acid, benzoic acid, 2-amino-4-chloro, 4-chloro-2-aminobenzoic acid, anthranilic acid, 4-chloro, 4-chloroanthranil acid, 4-chloro anthranilic acid, 2-carboxy-5-chloroaniline, unii-g55k85r12h, 2-amino-4-chloro-benzoic acid, 2,4-acba
66646
2-Amino-4-Chlorbenzoesäure
NC1=CC(Cl)=CC=C1C(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 231°C to 235°C
Farbe Beige bis braun
Flammpunkt >100°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC6H3(Cl)CO2H
Menge 25 g
Beilstein 14, 365
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-4-chlorobenzoic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.