Learn More
2-Amino-5-chlorbenzophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3756771
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
719-59-5
C13H10ClNO
231.68
MFCD00007839
ZUWXHHBROGLWNH-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-chlorobenzophenone, 2-amino-5-chlorophenyl phenyl methanone, 2-benzoyl-4-chloroaniline, methanone, 2-amino-5-chlorophenyl phenyl, 2-amino-5-chlorbenzophenone, 5-chloro-2-aminobenzophenone, 2-amino-5-chlorobenzylphenone, benzophenone, 2-amino-5-chloro, unii-fr80014zbt, 2-amino-5-chlorophenyl phenylmethanone
12870
(2-Amino-5-chlorphenyl)-phenylmethanon
NC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
719-59-5
C13H10ClNO
231.68
MFCD00007839
ZUWXHHBROGLWNH-UHFFFAOYSA-N
2-amino-5-chlorobenzophenone, 2-amino-5-chlorophenyl phenyl methanone, 2-benzoyl-4-chloroaniline, methanone, 2-amino-5-chlorophenyl phenyl, 2-amino-5-chlorbenzophenone, 5-chloro-2-aminobenzophenone, 2-amino-5-chlorobenzylphenone, benzophenone, 2-amino-5-chloro, unii-fr80014zbt, 2-amino-5-chlorophenyl phenylmethanone
12870
(2-Amino-5-chlorphenyl)-phenylmethanon
NC1=CC=C(Cl)C=C1C(=O)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Amino-5-chlorobenzophenone
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 96°C to 100°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 207°C
Flammpunkt 211°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel H2NC6H3(Cl)COC6H5
Menge 25 g
Beilstein 14, 79
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble
Formelmasse 231.68
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Amino-5-chlorobenzophenone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.