Learn More
2-Aminobenzenesulfonamide, MedChemExpress
Artikelnummer. 16408856
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16408856 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16408856 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYB2147
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 2-Aminobenzenesulfonamide is a carbonic anhydrase IX inhibitor.
2-Aminobenzenesulfonamide is a carbonic anhydrase IX inhibitor.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Aminobenzenesulfonamide
CAS 3306-62-5
Farbe Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C6H8N2O2S
Menge 100 mg
Synonym Orthanilamide
Löslichkeitsinformationen DMSO : 160 mg/mL (929.15 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(C1=CC=CC=C1N)(N)=O
Molekulargewicht (g/mol) 172.2
Formelmasse 172.2
Reinheit (%) 99.8%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death