Learn More
2-Aminophenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Aminophenylacetonitrile |
Schmelzpunkt | 69°C to 72°C |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3439 |
Beilstein | 2716483 |
Formelmasse | 132.17 |
Reinheit (%) | 97% |
Physikalische Form | Pulver |