Learn More
2-Brom-4-Methylanilin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11424904
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
583-68-6
C7H8BrN
186.052
MFCD00007635
UVRRJILIXQAAFK-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-p-toluidine, benzenamine, 2-bromo-4-methyl, 4-amino-3-bromotoluene, 2-bromo-4-methylbenzenamine, p-toluidine, 2-bromo, 2-bromo-4-methyl-phenylamine, 3-bromo-4-aminotoluene, 4-methyl-2-bromoaniline, 2-bromo-4-methyl aniline, 2-bromo-4-methyl-aniline
11422
2-Brom-4-Methylanilin
CC1=CC(=C(C=C1)N)Br
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
583-68-6
C7H8BrN
186.052
MFCD00007635
UVRRJILIXQAAFK-UHFFFAOYSA-N
2-bromo-p-toluidine, benzenamine, 2-bromo-4-methyl, 4-amino-3-bromotoluene, 2-bromo-4-methylbenzenamine, p-toluidine, 2-bromo, 2-bromo-4-methyl-phenylamine, 3-bromo-4-aminotoluene, 4-methyl-2-bromoaniline, 2-bromo-4-methyl aniline, 2-bromo-4-methyl-aniline
11422
2-Brom-4-Methylanilin
CC1=CC(=C(C=C1)N)Br
The N-(3, 5-Dichlorophenyl) naphthaldimine was obtained from the reaction of 2-hy- droxynaphthalene-l-carbaldehyde (0.01 mol) with a solution of 2-bromo-4-methylaniline (0.01 mol) in 40 ml of ethanol. Reaction of 2-bromo-4-methylaniline was quite clean, albeit 3,4-diaminotoluene was isolated just in 37% yield after flash chromatography on silica gel. The bromomethylquinoline starting material 16 was synthesized in two steps using an optimized process route by condensing 2-bromo-4-methylaniline.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Das N-(3,5-Dichlorphenyl)Naphthaldimin wurde aus der Reaktion von 2-Hydroxynaphthalin-l-Carbaldehyd (0.01 mol) mit einer Lösung von 2-Brom-4-methylanilin (0.01 mol) in 40 ml Ethanol gewonnen. Die Reaktion von 2-Brom-4-methylanilin war fast gänzlich sauber, obwohl 3,4-Diaminotoluol nach der Flash-Chromatographie auf Kieselgel nur mit 37 % Ausbeute isoliert wurde. Das Bromomethylchinolin-Ausgangsmaterial 16 wurde in zwei Schritten mittels eines optimierten Prozessweges durch Kondensation von 2-Brom-4-Methylanilin synthetisiert.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-4-methylaniline
Schmelzpunkt 14°C to 16°C
Dichte 1.494
Siedepunkt 240°C to 242°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Characteristic
Brechungsindex 1.603
Menge 250 g
UN-Nummer UN2810
Beilstein 1931711
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 186.06
Reinheit (%) 99%