Learn More
2-Brom-5-fluoranilin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7027852
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1003-99-2
C6H5BrFN
190.015
MFCD00070750
FWTXFEKVHSFTDQ-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluorobenzenamine, 2-bromo-5-fluoro-aniline, 2-bromo-5-fluoro-phenylamine, 2-bromo-5-fluoro-benzenamine, 2-bromo-5-fluorophenylamine, pubchem1524, 5-fluoro-2-bromoaniline, 2-bromo-5-fluoro aniline, acmc-1c3a5
2773317
2-Brom-5-fluoranilin
C1=CC(=C(C=C1F)N)Br
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
1003-99-2
C6H5BrFN
190.015
MFCD00070750
FWTXFEKVHSFTDQ-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2-bromo-5-fluoro, 2-bromo-5-fluorobenzenamine, 2-bromo-5-fluoro-aniline, 2-bromo-5-fluoro-phenylamine, 2-bromo-5-fluoro-benzenamine, 2-bromo-5-fluorophenylamine, pubchem1524, 5-fluoro-2-bromoaniline, 2-bromo-5-fluoro aniline, acmc-1c3a5
2773317
2-Brom-5-fluoranilin
C1=CC(=C(C=C1F)N)Br
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-5-fluoroaniline
Schmelzpunkt 42°C to 46°C
Siedepunkt 154°C (23 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 190.01
Reinheit (%) 98%