Learn More
2-Brom-6-Chlor-4 Fluoranilin, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7022563
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
201849-14-1
C6H4BrClFN
224.46
MFCD00051707
LIBGMUMMWYKJSC-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2-bromo-6-chloro-4-fluoro, pubchem2922, acmc-209f6h, attercop-chm at130703, 2-bromo-4-fluoro-6-chloroaniline, 2-bromo-6-chloro-4-fluoro-aniline, 2-bromo-6-chloro-4-fluorophenylamine, 6-bromo-2-chloro-4-fluorophenylamine, 2-bromo-6-chloro-4-fluoro-phenylamine, 2-bromo-6-chloro-4-fluoroaniline
614401
2-bromo-6-chloro-4-fluoroaniline
NC1=C(Cl)C=C(F)C=C1Br
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
201849-14-1
C6H4BrClFN
224.46
MFCD00051707
LIBGMUMMWYKJSC-UHFFFAOYSA-N
benzenamine, 2-bromo-6-chloro-4-fluoro, pubchem2922, acmc-209f6h, attercop-chm at130703, 2-bromo-4-fluoro-6-chloroaniline, 2-bromo-6-chloro-4-fluoro-aniline, 2-bromo-6-chloro-4-fluorophenylamine, 6-bromo-2-chloro-4-fluorophenylamine, 2-bromo-6-chloro-4-fluoro-phenylamine, 2-bromo-6-chloro-4-fluoroaniline
614401
2-bromo-6-chloro-4-fluoroaniline
NC1=C(Cl)C=C(F)C=C1Br
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromo-6-chloro-4-fluoroaniline
Schmelzpunkt 54°C to 57°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 1 g
UN-Nummer UN2811
Formelmasse 224.47
Reinheit (%) 97%