Learn More
2-Iodbenzylamin-Hydrochlorid, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
It is employed as an intermediate in organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (25 mg/ml).
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Unter inertem Gas lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird als Zwischenprodukt bei der organischen Synthese eingesetzt.
Löslichkeit
Löslich in Methanol (25 mg/ml).
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Wasser/Feuchtigkeit lagern. Unter inertem Gas lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Bromobenzylamine hydrochloride |
Schmelzpunkt | 227°C to 230°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 3913456 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in methanol (25mg/ml). |
IUPAC-Name | (2-bromphenyl)methanamin;hydrochlorid |
Formelmasse | 222.52 |
Reinheit (%) | 97% |