Learn More
Alfa Aesar™ 2-Chlor-3,6-Difluorbenzoylchlorid, 97 %
Marke:  Alfa Aesar™ L18169.03
Weitere Details : CAS : 261762-42-9 Netto-Gewicht : 0.00100kg Transport : UN number : 3265 Chem class : 8 Pack group : II
Menge 1g
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11324935
  • 33.75 € / 1 Gramm
Verfügbar ab
16-03-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
261762-42-9
210.989
CBFPZKKUVNEIFF-UHFFFAOYSA-N
2773536
C1=CC(=C(C(=C1F)C(=O)Cl)Cl)F
C7H2Cl2F2O
MFCD01631442
2-chloro-3,6-difluorobenzoylchloride, acmc-20ao08, 2-chloro-3,6,-difluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride,2-chloro-3,6-difluoro, 2-chloranyl-3,6-bis fluoranyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-chloro-3,6-difluoro-9ci
2-Chlor-3,6-difluorbenzoylchlorid
Spezifikation
2-Chloro-3,6-difluorobenzoyl chloride
Moisture sensitive
261762-42-9
MFCD01631442
2-chloro-3,6-difluorobenzoylchloride, acmc-20ao08, 2-chloro-3,6,-difluorobenzoyl chloride, benzoyl chloride,2-chloro-3,6-difluoro, 2-chloranyl-3,6-bis fluoranyl benzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-chloro-3,6-difluoro-9ci
C1=CC(=C(C(=C1F)C(=O)Cl)Cl)F
210.989
211
1.51
1g
C7H2Cl2F2O
UN3265
CBFPZKKUVNEIFF-UHFFFAOYSA-N
2-Chlor-3,6-difluorbenzoylchlorid
2773536
97%
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation