missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Chlor-5-iodtoluol, 98 %, ACROS Organics™
Click to view available options
Menge:
10 g
Verpackung:
Glasflasche
Specifications
Chemischer Name oder Material | 2-chloro-5-iodotoluene |
CAS | 116632-41-8 |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 10.0°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.8100g/mL |
Siedepunkt | 239.0°C to 240.0°C |
Flammpunkt | >110°C |
Infrarotspektrum | Authentic |
Show More |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'