Learn More
2-Chlor-6-nitrotoluol, 98+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-7027147
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
83-42-1
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00007205
XCSNRORTQRKCHB-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-6-nitrotoluene, 6-chloro-2-nitrotoluene, benzene, 1-chloro-2-methyl-3-nitro, toluene, 2-chloro-6-nitro, 3-chloro-2-methylnitrobenzene, caswell no. 202, unii-wez013857x, epa pesticide chemical code 019001, chloro-o-nitrotoluene, pubchem14277
6740
1-Chlor-2-methyl-3-nitrobenzol
CC1=C(Cl)C=CC=C1[N+]([O-])=O
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
83-42-1
C7H6ClNO2
171.58
MFCD00007205
XCSNRORTQRKCHB-UHFFFAOYSA-N
2-chloro-6-nitrotoluene, 6-chloro-2-nitrotoluene, benzene, 1-chloro-2-methyl-3-nitro, toluene, 2-chloro-6-nitro, 3-chloro-2-methylnitrobenzene, caswell no. 202, unii-wez013857x, epa pesticide chemical code 019001, chloro-o-nitrotoluene, pubchem14277
6740
1-Chlor-2-methyl-3-nitrobenzol
CC1=C(Cl)C=CC=C1[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-6-nitrotoluene
Schmelzpunkt 34°C to 38°C
Siedepunkt 238°C
Flammpunkt 125°C (257°F)
Menge 250 g
UN-Nummer UN3457
Beilstein 1239924
Formelmasse 171.58
Reinheit (%) ≥98%