Learn More
2-Chlorbenzylchlorid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
2500 g
Beschreibung
2-Chlorobenzyl chloride was used as a sensory irritant to evaluate the characteristic modifications of the normal breathing pattern of exposed mice. It is used as an intermediate for organic chemicals, pharmaceuticals, and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Chlorbenzylchlorid wurde als sensorisches Reizmittel verwendet, um die charakteristischen Veränderungen des normalen Atmungsmusters bei den exponierten Mäuse zu beurteilen. Es wird als Zwischenprodukt für organischen Chemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von starken Basen und Oxidationsmitteln fernhalten. Vor Hitze schützen. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Aminen und Metallen.
2-Chlorbenzylchlorid wurde als sensorisches Reizmittel verwendet, um die charakteristischen Veränderungen des normalen Atmungsmusters bei den exponierten Mäuse zu beurteilen. Es wird als Zwischenprodukt für organischen Chemikalien, Pharmazeutika und Farbstoffe verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von starken Basen und Oxidationsmitteln fernhalten. Vor Hitze schützen. Nicht kompatibel mit Alkoholen, Aminen und Metallen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Chlorobenzyl chloride |
Schmelzpunkt | -13°C |
Siedepunkt | 213°C to 214°C |
Flammpunkt | 109°C (228°F) |
Geruch | Pungent |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN2235 |
Beilstein | 471700 |
Formelmasse | 161.03 |
Reinheit (%) | ≥98% |