Learn More
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzylbromid, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzyl bromide |
Schmelzpunkt | 47°C to 49°C |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN1759 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Formelmasse | 257.03 |
Reinheit (%) | 97% |