missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Fluor-4-Methoxybenzamid, 97 %, Thermo Scientific™

Catalog Number p-7030783
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
874804-31-6
C8H8FNO2
169.155
MFCD01117440
PPDWIFWFDZEROI-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-methoxy-benzamide, 2-fluoro-4-methoxybenzamide, jrd
20112093
2-Fluor-4-methoxybenzamid
COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)N)F
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
874804-31-6
C8H8FNO2
169.155
MFCD01117440
PPDWIFWFDZEROI-UHFFFAOYSA-N
2-fluoro-4-methoxy-benzamide, 2-fluoro-4-methoxybenzamide, jrd
20112093
2-Fluor-4-methoxybenzamid
COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)N)F

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Fluoro-4-methoxybenzamide
Schmelzpunkt 145°C to 147°C
Menge 1 g
Formelmasse 169.15
Reinheit (%) 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'