Learn More
2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431969
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16431969 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16431969 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY75625
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid is a derivative of methoxybenzoic. 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic is a potential biomarker.
2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid is a derivative of methoxybenzoic. 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic is a potential biomarker.
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
CAS 2237-36-7
Farbe White to Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H8O4
Menge 1 g
Synonym 4-Methoxysalicylic Acid
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (297.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=C(O)C=C(OC)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 168.15
Formelmasse 168.15
Reinheit (%) 99.55%
Güte Research
Physikalische Form Solid