Learn More
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7023776
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
131-57-7
C14H12O3
228.247
MFCD00008387
DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
oxybenzone, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone, benzophenone-3, oxybenzon, 4-methoxy-2-hydroxybenzophenone, 2-benzoyl-5-methoxyphenol, oxibenzona, oxybenzonum, 2-hydroxy-4-methoxyphenyl phenyl methanone, anuvex
4632
CHEBI:34283
(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-phenylmethanon
COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2)O
131-57-7
C14H12O3
228.247
MFCD00008387
DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
oxybenzone, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone, benzophenone-3, oxybenzon, 4-methoxy-2-hydroxybenzophenone, 2-benzoyl-5-methoxyphenol, oxibenzona, oxybenzonum, 2-hydroxy-4-methoxyphenyl phenyl methanone, anuvex
4632
CHEBI:34283
(2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-phenylmethanon
COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2)O
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone is used as a broad-band filter in sunscreens cosmetic products in order to protect the skin from the deleterious effects of the sun. It acts as a reagent in the gravimetric determination of copper(II). Further, it is used in the preparation of poly[(2-hydroxy-4-methoxybenzophenone) propylene], which is a polymeric ligand useful for the synthesis of metal/ligand polychelates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon wird als Breitbandfilter in kosmetischen Sonnenschutzmitteln eingesetzt, um die Haut vor den schädlichen Auswirkungen der Sonne zu schützen. Es dient als Reagenz bei der gravimetrischen Bestimmung von Kupfer(II). Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Poly[(2-hydroxy-4-methoxybenzophenon)propylen] verwendet, einem polymeren Liganden, der bei der Synthese von Metall-/Liganden-Polychelaten von Nutzen ist.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Nicht kompatibel mit Basen, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone
Schmelzpunkt 62°C to 65°C
Dichte 1.3
Siedepunkt ∼150°C (5mmHg)
Flammpunkt 216°C (420°F)
Menge 50 g
Beilstein 1913145
Merck Index 14,6954
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 228.25
Reinheit (%) ≥98%