Learn More
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487816
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16487816 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16487816 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY34204
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone, a phenolic compound isolated from Angelicae koreana roots possesses acaricidal property. It could be used in the preparation of 4’-methyl-2’-[(p-tolylsulfonyl) oxy] acetophenone.
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone, a phenolic compound isolated from Angelicae koreana roots possesses acaricidal property. It could be used in the preparation of 4’-methyl-2’-[(p-tolylsulfonyl) oxy] acetophenone.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone
CAS 6921-64-8
Farbe Colorless to Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C9H10O2
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (665.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=CC=C(C)C=C1O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 150.17
Formelmasse 150.17
Reinheit (%) 96.85%
Güte Research
Physikalische Form Liquid