missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Hydroxy-5-Methoxybenzaldehyd, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Catalog Number p-3778801
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
672-13-9
C8H8O3
152.15
MFCD00003332
FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
5-methoxysalicylaldehyde, m-anisaldehyde, 6-hydroxy, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy, salicylaldehyde, 5-methoxy, 6-hydroxy-m-anisaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, 5-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 2-formyl-4-methoxyphenol, pubchem2649
95695
2-Hydroxy-5-Methoxybenzaldehyd
COC1=CC(=C(C=C1)O)C=O
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
672-13-9
C8H8O3
152.15
MFCD00003332
FZHSPPYCNDYIKD-UHFFFAOYSA-N
5-methoxysalicylaldehyde, m-anisaldehyde, 6-hydroxy, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy, salicylaldehyde, 5-methoxy, 6-hydroxy-m-anisaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy-benzaldehyde, 5-methoxy-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-5-methoxy benzaldehyde, 2-formyl-4-methoxyphenol, pubchem2649
95695
2-Hydroxy-5-Methoxybenzaldehyd
COC1=CC(=C(C=C1)O)C=O

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Hydroxy-5-methoxybenzaldehyde
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 4°C
Farbe Gelb
Dichte 1.2100g/mL
Siedepunkt 103°C (2.5 mmHg)
Flammpunkt >112°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HOC6H3(OCH3)CHO
Brechungsindex 1.5770 to 1.579
Menge 5 g
Beilstein 08, 244
Relative Dichte 1.21
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'