Learn More
2-Hydroxyphenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
2-Hydroxyphenylacetic Acid is an intermediate in the synthesis of atenolol and 3,4-dihydroxyphenylacetic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Hydroxyphenylessigsäure ist ein Zwischenprodukt bei der Synthese von Atenolol und 3,4-Dihydroxyphenylessigsäure.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
2-Hydroxyphenylessigsäure ist ein Zwischenprodukt bei der Synthese von Atenolol und 3,4-Dihydroxyphenylessigsäure.
Löslichkeit
Löslich in Methanol und Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Hydroxyphenylacetic acid |
Schmelzpunkt | 145°C to 147°C |
Menge | 10 g |
Beilstein | 908000 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Methanol and Water. |
Formelmasse | 152.15 |
Reinheit (%) | 98% |