Learn More
2-Indanylboronsäure Pinacolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047630
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
608534-44-7
C15H21BO2
244.14
MFCD03788726
YRTKSYXHFWUPAZ-UHFFFAOYSA-N
2-indanylboronic acid pinacol ester, 2-2,3-dihydro-1h-inden-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-indanylboronicacidpinacolester, 2-indan-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
24208876
2-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC2=CC=CC=C2C1
608534-44-7
C15H21BO2
244.14
MFCD03788726
YRTKSYXHFWUPAZ-UHFFFAOYSA-N
2-indanylboronic acid pinacol ester, 2-2,3-dihydro-1h-inden-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-indanylboronicacidpinacolester, 2-indan-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
24208876
2-(2,3-dihydro-1H-inden-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CC1(C)OB(OC1(C)C)C1CC2=CC=CC=C2C1
Boronic acids react with alcohols, with loss of water, to form boronic esters. With simple alcohols, the products are very susceptible to hydrolysis, but with 1,2- and 1,3-diols, the resulting cyclic boronates (1,3,2- dioxaborolanes and 1,3,2-dioxaborinanes) are stable enough to be isolated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
In einer Reaktion mit Alkohol bilden Boronsäuren unter Verlust von Wasser Boroniester. Bei einfachen Alkoholen sind die Produkte sehr empfindlich gegenüber Hydrolyse, aber mit 1,2- und1,3-Diolen sind die resultierenden zyklischen Borate (1,3,2-Dioxaborolan und 1,3,2-Dioxaborinan) stabil genug für eine Isolation.
Löslichkeit
Schwer mischbar mit Wasser.
Hinweise
Bei Raumtemperatur lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Indanylboronic acid pinacol ester
Brechungsindex 1.504
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Difficult to mix in water.
Formelmasse 244.14
Reinheit (%) 95%