Learn More
2-Isopropylphenylisothiocyanat, ≥95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Isopropylphenyl isothiocyanate |
CAS Min. % | 95.0 |
Dichte | 1.0500g/mL |
Prozentgehaltsbereich | 95%+ |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Strukturformel | CH3CH(CH3)C6H4NCS |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 177.27 |
Reinheit (%) | 95% |