Learn More
2-Methoxy-5-methylbenzonitril, 97 %, ACROS Organics™
Catalog Number p-4228767
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
53078-70-9
C9H9NO
147.18
MYOASWSDRGHGLN-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-5-methyl-benzonitrile, acmc-1an2t, benzonitrile,2-methoxy-5-methyl, 2-methoxy-5-methylbenzonitrile
3801023
2-Methoxy-5-methylbenzonitril
CC1=CC(=C(C=C1)OC)C#N
53078-70-9
C9H9NO
147.18
MYOASWSDRGHGLN-UHFFFAOYSA-N
2-methoxy-5-methyl-benzonitrile, acmc-1an2t, benzonitrile,2-methoxy-5-methyl, 2-methoxy-5-methylbenzonitrile
3801023
2-Methoxy-5-methylbenzonitril
CC1=CC(=C(C=C1)OC)C#N
Chemischer Name oder Material 2-Methoxy-5-methylbenzonitrile
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Siedepunkt 90°C (1.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 147.18
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssig
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxy-5-methylbenzonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.