Learn More
2-Methoxybenzoic acid, MedChemExpress
Artikelnummer. 16422569
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16422569 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16422569 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HYN1393
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 2-Methoxybenzoic acid (NSC 3778) is used as an internal standard of salicylic acid and its putative biosynthetic precursors in cucumber leaves. Another known use is in the synthesis of Benextramine.
2-Methoxybenzoic acid (NSC 3778) is used as an internal standard of salicylic acid and its putative biosynthetic precursors in cucumber leaves. Another known use is in the synthesis of Benextramine.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxybenzoic acid
CAS 579-75-9
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C8H8O3
Menge 1 g
Synonym NSC 3778 O-Methylsalicylic acid Salicylic acid methyl ether
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (657.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC=C1OC
Molekulargewicht (g/mol) 152.15
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 99.06%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death