Learn More
2-Methoxyestrone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16457497
Encompass_Preferred
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
16457497 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16457497 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY113252
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress 2-Methoxyestrone is a methoxylated catechol estrogen and metabolite of estrone, with a pKa of 10.81.
2-Methoxyestrone is a methoxylated catechol estrogen and metabolite of estrone, with a pKa of 10.81.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Methoxyestrone
CAS 362-08-3
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C19H24O3
Menge 5 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (166.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]1([C@](CC2)([H])[C@]3([H])CCC4=C(C=C(OC)C(O)=C4)[C@@]3([H])CC1)C2=O
Molekulargewicht (g/mol) 300.39
Formelmasse 300.39
Reinheit (%) 98.05%
Güte Research
Physikalische Form Powder
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism