Learn More
2-Methyl-5-Nitrobenzoesäure, 99+ %, Thermo Scientific™
Catalog Number 10007352
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
1975-52-6
C8H7NO4
181.15
MFCD00007371
DJRFJAVPROZZFL-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-5-nitrobenzoic acid, 5-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-2-methylbenzoic acid, rarechem al bo 0285, 5-nitro-2-methyl benzoic acid, 2-methyl-5-nitro benzoic acid, pubchem2244
519683
CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
1975-52-6
C8H7NO4
181.15
MFCD00007371
DJRFJAVPROZZFL-UHFFFAOYSA-N
2-methyl-5-nitrobenzoic acid, 5-nitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-5-nitro, 2-methyl-5-nitro-benzoic acid, 5-nitro-2-methylbenzoic acid, rarechem al bo 0285, 5-nitro-2-methyl benzoic acid, 2-methyl-5-nitro benzoic acid, pubchem2244
519683
CC1=C(C=C(C=C1)[N+](=O)[O-])C(=O)O
Chemischer Name oder Material 2-Methyl-5-nitrobenzoic acid
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 176°C to 180°C
Farbe Gelb bis Beige
Infrarotspektrum Authentic
Prozentgehaltsbereich 99+%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3C6H3(NO2)CO2H
Menge 1 g
Beilstein 09, 471
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 181.15
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Kristallpulver