Learn More
2-(Methylmercapto)-benzoesäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Beschreibung
2-(Methylthio)benzoic acid is used as an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dye stuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-(Methylthio)benzoesäure ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Aminen. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren.
2-(Methylthio)benzoesäure ist ein wichtiger Rohstoff und ein Zwischenprodukt bei der organischen Synthese sowie in Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen.
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säuren, Basen und Aminen. An einem kühlen und trockenen Ort lagern. In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2- (Methylthio)benzoic acid |
Schmelzpunkt | 166°C to 168°C |
Summenformel | C8H8O2S |
Menge | 25 g |
Synonym | 2-methylthio benzoic acid, benzoic acid, 2-methylthio, o-methylthio benzoic acid, benzoic acid, o-methylthio, 2-methylsulfanyl benzoic acid, 2-methylmercaptobenzoic acid, 2-carboxyphenyl methyl sulfide, acide methyl-s-2-benzoique, 2-methylmercapto benzoic acid, acide methyl-s-2-benzoique french |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in Methanol. |
InChI-Schlüssel | LWJQGKJCZOGGPJ-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CSC1=CC=CC=C1C(=O)O |
IUPAC-Name | 2-methylsulfanylbenzoesäure |
Molekulargewicht (g/mol) | 168.21 |