Learn More
2-(Trifluormethyl)benzoylchlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride |
CAS Min. % | 97.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | -22°C |
Farbe | Rosa bis gelb |
Dichte | 1.4100g/mL |
Siedepunkt | 84°C to 85°C (16.0 mmHg) |
Flammpunkt | 95°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97.5% min. (GC) |