Learn More
Diethylstilbestrol, MedChemExpress
Artikelnummer. 16431136
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
200 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
200 Milligramm
Artikelnummer. 16431136
Marke: Medchem Express HY14598
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress Diethylstilbestrol (Stilbestrol), a synthetic nonsteroidal estrogen used in the treatment of menopausal and postmenopausal disorders.
Diethylstilbestrol (Stilbestrol), a synthetic nonsteroidal estrogen used in the treatment of menopausal and postmenopausal disorders.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Diethylstilbestrol
CAS 56-53-1
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H20O2
Menge 200 mg
Synonym Stilbestrol
Löslichkeitsinformationen DMSO : 50 mg/mL (186.32 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C(/C(CC)=C(CC)/C2=CC=C(O)C=C2)C=C1
Molekulargewicht (g/mol) 268.35
Formelmasse 268.35
Reinheit (%) 98.0%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.