missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Rivastigmine tartrate, MedChemExpress

Artikelnummer. 16431016
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
50 mg
100 mg
200 mg
Packungsgröße:
200 Milligramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16431016

Marke: Medchem Express HY11017

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

MedChemExpress Rivastigmine tartrate (ENA 713; SDZ-ENA 713) is an orally active and potent cholinesterase (ChE) inhibitor and inhibits butyrylcholinesterase (BChE) and acetylcholinesteras (AChE) with IC50s of 0.037 μM, 4.15 μM, respectively.

Rivastigmine tartrate can pass the blood brain barrier (BBB). Rivastigmine tartrate is a parasympathomimetic or cholinergic agent used for the research of mild to moderate dementia of the Alzheimer's type and dementia due to Parkinson's disease.

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Rivastigmine tartrate
CAS 129101-54-8
Farbe White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C18H28N2O8
Menge 200 mg
Synonym ENA 713 SDZ-ENA 713
Löslichkeitsinformationen H2O : 50 mg/mL (124.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC1=CC=CC([C@@H](N(C)C)C)=C1)N(CC)C.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
Molekulargewicht (g/mol) 400.42
Formelmasse 400.42
Reinheit (%) 99.71%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuroscience-Neurodegeneration
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt