Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Sizes: Under 10mm
Marke: RETSCH 60.140.005600
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg
Spezifikation
Edelstahl | |
Edelstahl | |
Gehäuse 1Each | |
Analysesieb | |
Edelstahl | |
25,4mm |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
203,2mm | |
5,60mm | |
ISO 3310/1 | |
Schüttler AS 300 |