Learn More
RETSCH 203.2 dia. x 25.4mmH Stainless Steel Test Sieve, ISO Certificate, Pore Sizes: Under 10mm
123.00 € - 144.00 €
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) | 203,2mm |
---|---|
Rahmenmaterial | Edelstahl |
Mesh Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen |
Menge | Gehäuse 1Each |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11904492
|
RETSCH
60.140.001180 |
1,18mm |
123.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11974482
|
RETSCH
60.140.001120 |
1,12mm |
123.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11984482
|
RETSCH
60.140.001400 |
1,40mm |
123.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11994482
|
RETSCH
60.140.001250 |
1,25mm |
123.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11914492
|
RETSCH
60.140.001600 |
1,60mm |
123.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11924492
|
RETSCH
60.140.001700 |
1,70mm |
123.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11964482
|
RETSCH
60.140.001000 |
1mm |
123.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11934492
|
RETSCH
60.140.001800 |
1,80mm |
123.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11954492
|
RETSCH
60.140.002240 |
2,24mm |
123.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11944492
|
RETSCH
60.140.002000 |
2mm |
123.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11964492
|
RETSCH
60.140.002360 |
2,36mm |
123.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11984492
|
RETSCH
60.140.002800 |
2,80mm |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11974492
|
RETSCH
60.140.002500 |
2,50mm |
123.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11994492
|
RETSCH
60.140.003150 |
3,15mm |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11904502
|
RETSCH
60.140.003350 |
3,35mm |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11934502
|
RETSCH
60.140.004750 |
4,75mm |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11944502
|
RETSCH
60.140.004500 |
4,50mm |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11914502
|
RETSCH
60.140.003550 |
3,55mm |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11924502
|
RETSCH
60.140.004000 |
4mm |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11974502
|
RETSCH
60.140.005600 |
5,60mm |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11954502
|
RETSCH
60.140.005000 |
5mm |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11984502
|
RETSCH
60.140.006700 |
6,70mm |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11994502
|
RETSCH
60.140.007100 |
7,10mm |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11964502
|
RETSCH
60.140.006300 |
6,30mm |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11904512
|
RETSCH
60.140.008000 |
8mm |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11924512
|
RETSCH
60.140.009500 |
9,50mm |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11914512
|
RETSCH
60.140.009000 |
9mm |
144.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 11-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
203,2mm | |
Edelstahl | |
Gehäuse 1Each | |
ISO 3310/1 | |
Schüttler AS 300 |
Edelstahl | |
Zur Trennung, Fraktionierung, Bestimmung von Partikelgrößen | |
Analysesieb | |
Edelstahl | |
25,4mm |