Learn More
Tenak™ 22 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 32 mm high cryoboxes.
Marke:  Tenak™ TE22093
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15240534
  • 43.75 € / 36 Stück
Verfügbar ab: 26-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für die Verwendung in Kryoboxen aus Karton
  • Fasst Kryofläschchen
  • Rasteraufteilung
Spezifikation
Spezifikation
Gittertrennwand
Fläschchen mit 12 mm Außendurchmesser
22 mm
32 mm hohe Kryoboxen
10 x 10 Zellen