Learn More
Tenak™ 22 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 32 mm high cryoboxes.
43.75 € - 52.80 €
Spezifikation
Typ | Gittertrennwand |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | 32 mm hohe Kryoboxen |
Höhe (metrisch) | 22 mm |
Produktcode | Marke | Röhrchen-Array | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Röhrchen-Array | Aufnahmevermögen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15200624
|
Tenak™
TE22675 |
8 x 8 Zellen | Fläschchen mit 15,50 mm Außendurchmesser |
48.30 €
36 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15210624
|
Tenak™
TE22676 |
7 x 7 Zellen | Fläschchen mit 17,75 mm Außendurchmesser |
48.30 €
36 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15220534
|
Tenak™
TE22092 |
9 x 9 Zellen | Fläschchen mit 13 mm Außendurchmesser |
43.75 €
36 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15230534
|
Tenak™
TE22094 |
12 x 12 Zellen | Fläschchen mit 10 mm Außendurchmesser |
48.30 €
36 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15240534
|
Tenak™
TE22093 |
10 x 10 Zellen | Fläschchen mit 12 mm Außendurchmesser |
43.75 €
36 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15240614
|
Tenak™
TE22669 |
16 x 16 Zellen | Fläschchen mit 7,50 mm Außendurchmesser |
52.80 €
36 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15250534
|
Tenak™
TE22095 |
13 x 13 Zellen | Fläschchen mit 9 mm Außendurchmesser |
48.30 €
36 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15250614
|
Tenak™
TE22670 |
14 x 14 Zellen | Fläschchen mit 8,75 mm Außendurchmesser |
52.80 €
36 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15260614
|
Tenak™
TE22671 |
13 x 13 Zellen | Fläschchen mit 9,50 mm Außendurchmesser |
52.80 €
36 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15270614
|
Tenak™
TE22672 |
12 x 12 Zellen | Fläschchen mit 10,25 mm Außendurchmesser |
52.80 €
36 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11581665
|
Tenak™
TE22096 |
14 x 14 Zellen | Fläschchen mit 8 mm Außendurchmesser |
48.30 €
36 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11591665
|
Tenak™
TE22097 |
16 x 16 Zellen | Fläschchen mit 7 mm Außendurchmesser |
48.30 €
36 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15200534
|
Tenak™
TE22090 |
7 x 7 Zellen | Fläschchen mit 17 mm Außendurchmesser |
43.75 €
36 Stück |
Verfügbar ab: 05-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- For use in cardboard cryoboxes
- Holds cryogenic vials
- Grid style divider
Spezifikation
Gittertrennwand | |
32 mm hohe Kryoboxen | |
22 mm |