Learn More
Tenak™ 22 mm Cryobox Dividers
Dividers for use with 32 mm high cryoboxes.
Marke: Tenak™ TE22670
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
- Für die Verwendung in Kryoboxen aus Karton
- Fasst Kryofläschchen
- Rasteraufteilung
Spezifikation
Gittertrennwand | |
Fläschchen mit 8,75 mm Außendurchmesser | |
22 mm |
32 mm hohe Kryoboxen | |
14 x 14 Zellen |