Learn More
Hamilton™ 250 μL 700 Series Microliter Syringe
The 700 Series Microliter Syringe fulfills the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
Marke:  Hamilton™ CAL80765
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.03300kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17804262
  • 276.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 26-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • The 700 series is the original Hamilton syringe.
  • This series of Microliter syringes is designed to solve the general liquid handling requirements of manufacturing and research laboratories.
  • The 700 series remains the industry standard.
  • The plungers and barrels are not interchangeable or replaceable.
  • Dispenses volumes up to 250 μL.
Spezifikation
Spezifikation
Autoclavable
26s G
0.005 in.
0.019 in.
1.24 mm
0.474 mm
239°F
50°F
Cone
1
43.4 mm
Stainless Steel
0.049 in.
0.13 mm
0.260 in.
6.60 mm
1.71 in.
115°C
7000.5 KH
10°C
0.5 μL
Knurled Hub